주요 문서
ENA444724381
Enamine
2-[4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
MDL number:
Iupac Name
(4-tert-pentylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H24O2/c1-4-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
ROHHLOLAGSKPNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201116
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201116
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)