주요 문서
ENA444724323
Enamine
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.15
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2/c10-5-3-7-8(12-4-5)6(9(13)14)1-2-11-7/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
DDWVAACSOXMOEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)