주요 문서
ENA444724180
Enamine
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.27
MDL number:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-13(10,11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
LXZAHTSJMDUARB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200668
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)