주요 문서
ENA444724003
Enamine
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.04
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-12-4-13-8-6(9)2-5(10)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
JADOJWUXFVBUMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)