주요 문서
ENA444723631
Enamine
2-methyl-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.24
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-9(12-3-2-11-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
InChI key
UIYIEUWPSAMPNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)