주요 문서
ENA444723576
Enamine
8-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-3,10H,4-5H2
InChI key
NUVCHIRBNLDKJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199455
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199455
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)