주요 문서
ENA444723574
Enamine
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
Iupac Name
5-amino-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h4-5H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
UEZYMIDVESAFOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199449
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)