주요 문서
ENA444723546
Enamine
[5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.13
MDL number:
Iupac Name
(5-(trifluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(4-12)11-3-6/h1-3,12H,4H2
InChI key
OALSPSYYLWXNHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199393
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)