주요 문서
ENA444723299
Enamine
5-(quinolin-8-yl)furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.23
MDL number:
Iupac Name
5-(8-quinolinyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)12-7-6-11(18-12)10-5-1-3-9-4-2-8-15-13(9)10/h1-8H,(H,16,17)
InChI key
GFHVRHGCUMUTBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198096
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198096
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)