주요 문서
ENA444723148
Enamine
2-(1H-indol-5-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
MDL number:
mp
121-123
Iupac Name
2-(1H-indol-5-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,4,6-7,12H,3,5,11H2
InChI key
ALEWOQWOFUSKHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
Melting Point
121-123
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137644
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)