주요 문서
ENA444723133
Enamine
2-{methyl[2-(piperidin-2-yl)ethyl]amino}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.3
MDL number:
Iupac Name
2-{methyl[2-(2-piperidinyl)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C10H22N2O/c1-12(8-9-13)7-5-10-4-2-3-6-11-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3
InChI key
SRXVYTDJFFUQBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)