주요 문서
ENA444723035
Enamine
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
mp
100-102
Iupac Name
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-6(4-10)9-7(5)8(11)12-2/h3-4,9H,1-2H3
InChI key
KLCBHOYRPNHBAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509
Melting Point
100-102
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)