주요 문서
ENA444722922
Enamine
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
Iupac Name
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-9-12)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChI key
PGUSALGFGXVARB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)