주요 문서
ENA444722891
Enamine
1-[1-methane(1S)sulfinylcyclopropyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.21
MDL number:
Iupac Name
(1-(methylsulfinyl)cyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H11NOS/c1-8(7)5(4-6)2-3-5/h2-4,6H2,1H3
InChI key
PGQQUVHTCJRCKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)