주요 문서
ENA444722872
Enamine
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-3-8-7(9(11)12-2)4-6(5-10)13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
NTXFVWCFCFFESZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)