주요 문서
ENA432540336
Enamine
2-(7-oxoazepan-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.2
MDL number:
Iupac Name
(7-oxo-2-azepanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-4-2-1-3-6(9-7)5-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MLYVSXUFKSLCGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198226
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198226
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)