주요 문서
ENA432540299
Enamine
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-14(10-6-3-7-11-14)13(16)15-12-8-4-2-5-9-12/h2,4-5,8-9H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
CLHDQNLIRYMWMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)