주요 문서
ENA432540080
Enamine
5-bromo-N-(3-methoxypropyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.12
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-N-(3-methoxypropyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13BrN2O/c1-13-6-2-5-11-9-4-3-8(10)7-12-9/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
HHNYDNCKLGPDQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197870
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197870
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)