주요 문서
ENA432540041
Enamine
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.14
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
VOXJTPBOJBQGSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)