주요 문서
ENA432539940
Enamine
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.08
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8-3)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI key
GHTAXYFAHGPYPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)