주요 문서
ENA432539828
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.23
MDL number:
mp
113-115
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-11(12)14-7-6-13-10/h2-7H,1H3,(H2,12,14)
InChI key
YAXSYIQGNIJEKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Melting Point
113-115
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)