주요 문서
ENA432539635
Enamine
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.03
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
Inchi Code
1S/C9H4BrFO/c1-2-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h1,3-5H
InChI key
FNRPNYUZMCSPNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)