주요 문서
ENA432538778
Enamine
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.34
MDL number:
Iupac Name
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H25NO2/c1-3-14-12(15-4-2)8-11-13-9-6-5-7-10-13/h12H,3-11H2,1-2H3
InChI key
JMOIBTMVTGFQCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)