주요 문서
ENA432538641
Enamine
(6-tert-butylpyridin-3-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.24
MDL number:
Iupac Name
(6-(tert-butyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)9-5-4-8(7-12)6-11-9/h4-6,12H,7H2,1-3H3
InChI key
RPUJAWBFTVIVNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)