주요 문서
ENA432538600
Enamine
3-(3-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.24
MDL number:
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(13)7-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7,13H2
InChI key
SXEOLQMEORRYNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)