주요 문서
ENA432538501
Enamine
1-(but-3-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
Iupac Name
1-(3-butenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-3-4-8(5-6-8)7(9)10/h2H,1,3-6H2,(H,9,10)
InChI key
MEIRLRSYCXKDQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193415
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)