주요 문서
ENA432538402
Enamine
1-bromo-3-methyl-3-phenylbutan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.13
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-methyl-3-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2,10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
CTLIUECECLLPLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)