주요 문서
ENA432538314
Enamine
2,2-difluoro-1-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.23
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(3-isopropoxyphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14F2O2/c1-7(2)15-9-5-3-4-8(6-9)10(14)11(12)13/h3-7,10-11,14H,1-2H3
InChI key
MJTUECLYWUNXSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192885
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)