주요 문서
ENA432538137
Enamine
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-7(3-4-8(11)12)6-2-1-5-9-6/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,11,12)
InChI key
IHWFTTRPDRDPCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)