주요 문서
ENA432538115
Enamine
4,4,4-trifluorobut-2-yn-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.06
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C4H3F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,3H2
InChI key
BFNANDGYRIHOTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188881
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)