주요 문서
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.12
MDL number:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
InChI key
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)