주요 문서
ENA429361441
Enamine
N-ethyl-3-methylpyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
Iupac Name
N-ethyl-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-3-8-7-6(2)9-4-5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,10)
InChI key
RBPSMXPZDLIHKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192651
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192651
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)