주요 문서
ENA429361315
Enamine
benzyl(cyano)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
Iupac Name
benzyl(methyl)cyanamide
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-11(8-10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
WXUFJHLDRGSBEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192386
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192386
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)