주요 문서
ENA429361182
Enamine
2-ethylthiophene-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
mp
58-60
Iupac Name
2-ethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-2-6-5(7(8)9)3-4-10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
LMXGLAZELVIQOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191929
Melting Point
58-60
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191929
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)