주요 문서
ENA429360976
Enamine
ethyl 3-cyclohexyl-2-fluoroprop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.25
Iupac Name
ethyl (2Z)-3-cyclohexyl-2-fluoro-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H17FO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,2-7H2,1H3/b10-8-
InChI key
PNPPHIZWJLANCQ-NTMALXAHSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191391
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191391
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)