주요 문서
ENA429360842
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)-4,4-dimethylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.35
MDL number:
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)-4,4-dimethylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H25NO4/c1-12(2,3)7-9(10(15)16)8-14-11(17)18-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
GNXVWBCBVJMWHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190971
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)