주요 문서
ENA429360804
Enamine
5-ethyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
mp
147-149
Iupac Name
5-ethyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-9-10(12(14)15)11(13-16-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
BKVNATITQUEJFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190836
Melting Point
147-149
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)