주요 문서
ENA429360735
Enamine
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)10-8(11)4-7(13-2)5-9(10)14-3/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI key
ZBQGCEBFIMVSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190614
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190614
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)