주요 문서
ENA429360646
Enamine
5-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(12)11-8(13)10-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11,12,13)
InChI key
NDFCFTOWEKYFMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)