주요 문서
ENA429360466
Enamine
(4-methylphenyl)(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.19
MDL number:
Iupac Name
pyridin-2-yl(p-tolyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.2ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(14)12-4-2-3-9-15-12;;/h2-9,13H,14H2,1H3;2*1H
InChI key
AXCSICZJMIXDBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192055
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192055
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)