주요 문서
ENA429360434
Enamine
3-(oxolan-3-yl)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-9-5-6(1)7-3-8-4-7;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI key
PVLJJRPULSXILK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)