주요 문서
ENA429360140
Enamine
2-(4-amino-3-fluorobenzenesulfonyl)ethan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.7
MDL number:
Iupac Name
2-((4-amino-3-fluorophenyl)sulfonyl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO3S.ClH/c9-7-5-6(1-2-8(7)10)14(12,13)4-3-11;/h1-2,5,11H,3-4,10H2;1H
InChI key
MGLJPOAYZDMPPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189448
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189448
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)