주요 문서
ENA429360123
Enamine
5-acetyl-2,4-dichlorobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.12
MDL number:
Iupac Name
5-acetyl-2,4-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO3S/c1-4(12)5-2-8(15(11,13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,11,13,14)
InChI key
SACDLDIMGQGNIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)