주요 문서
ENA429360055
Enamine
1-[2-(tert-butylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.32
MDL number:
Iupac Name
1-[2-(tert-butylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H16OS/c1-9(13)10-7-5-6-8-11(10)14-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
YYVZGWDTMHUFJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189228
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)