주요 문서
ENA429359577
Enamine
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.53
MDL number:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H10BrClO/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3
InChI key
DSLNANFLPLEUSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)