주요 문서
ENA429359235
Enamine
2-amino-5-oxo-5-phenylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-oxo-5-phenylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c12-9(11(14)15)6-7-10(13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)
InChI key
POKWVXDYJUTZMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187355
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187355
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)