주요 문서
ENA429359211
Enamine
phenylmethanesulfinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.22
MDL number:
mp
124-128
Iupac Name
phenylmethanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI key
UKDZTPQQLLBYRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300
Melting Point
124-128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)