주요 문서
ENA429358947
Enamine
4-{6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl}butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.65
MDL number:
Iupac Name
4-(6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClN4O2/c10-6-4-5-8-12-11-7(14(8)13-6)2-1-3-9(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)
InChI key
XARCPAXVULGGQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186660
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186660
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)