주요 문서
ENA429358393
Enamine
7-bromo-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.11
MDL number:
Iupac Name
7-bromobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-5H
InChI key
FBHVOKWGDADRAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)