주요 문서
ENA429358385
Enamine
3-methoxy-3-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-6(2,9-3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
AGQCQAYKDWYIKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174928
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174928
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)